Merck
82950
Supelco
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt
for spectrophotometric det. of Fe, 97.0%
Szinonimák:
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4′,4″-disulfonic acid sodium salt, PDT disulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H13N4NaO6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
492.46
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
97.0%
form
solid
minőség
for spectrophotometric det. of Fe
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
~7% water
mp
≥300 °C
kation nyomok
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Mo: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
V: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt also known as Ferrozine is a chelating agent for ferrous iron.
Alkalmazás
It was used in determining of chelating activity of Fe2+ using Boyer and McCleary method.
Egyéb megjegyzések
Highly specific water-soluble reagent for the accurate determination of submicrogram levels of serum iron (pH 3.5-4.5, lmax 562 nm, A 29′000)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
F Ceriotti et al.
Clinical chemistry, 26(2), 327-331 (1980-02-01)
Serum iron is released from transferrin and reduced at pH 1.7 by treating serum with a 10 g/L ascorbic acid solution in 0.1 mol/L HCl. When ferrozine is added to this reagent, it forms a complex with iron that is
Direct and indirect assays of serum iron with a sensitive new color reagent.
D Plaut et al.
The American journal of medical technology, 38(3), 82-89 (1972-03-01)
K.L. Stookey
Analytical Chemistry, 42, 779-779 (1970)
Molecular characterization of a putative Arabidopsis thaliana copper transporter and its yeast homologue.
Kampfenkel, Karlheinz, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270.47, 28479-28486 (1995)
Antioxidative activity of protein hydrolysate from round scad muscle using alcalase and flavourzyme.
Thiansilakul, Yaowapa, Soottawat Benjakul, and Fereidoon Shahidi.
Journal of Food Biochemistry, 31.2 , 266-287 (2007)