Merck
04340
Supelco
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
Szinonimák:
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOOS
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18NNaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
295.33
Beilstein:
5689521
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (dried material, NT)
≥98.0%
form
powder or crystals
minőség
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
8-12% water
SMILES string
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tamaoku, K., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)