Fontos dokumentumok
209988
Zinc
dust, <10 μm, ≥98%
Szinonimák:
Zn
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
dust
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<10 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Zinc is also used as a:
- Reductant in the hydrothermal CO2 reduction to formic acid in batch reactors.
- Catalyst in the synthesis of propargylamines by one pot, three component coupling of aldehydes, amines and alkynes in acetonitrile.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)