Fontos dokumentumok
88413
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl, ≥99.0%
Szinonimák:
2-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)thiazole, TAN
Teszt
≥99.0% (CHN)
≥99.0%
form
powder
minőség
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
138-139 °C
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL, clear
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3nccs3
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H/b16-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOMXCGDXEUDZAK-FOCLMDBBSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?