Merck
86490
Supelco
2,2′:6′,2′′-Terpyridine
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru, ≥98.5%
Szinonimák:
α,α′,α″-Tripyridyl, 2,6-Di(2-pyridyl)pyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.27
Beilstein:
11199
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
≥98.5%
form
crystals
minőség
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
89-91 °C (lit.)
90-93 °C
oldhatóság
dioxane: 0.1 g/mL, clear
kation nyomok
Ag: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Reagent for the spectrophotometric det. of Ag and Ru
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L.C. Kamra et al.
Analytica Chimica Acta, 81, 177-177 (1976)
Queite A de Paula et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (48)(48), 10896-10903 (2009-12-22)
The reaction between the complexes [MCl(L)]Cl(x) (L = 2,2',2''-terpyridine, terpy and dien, diethylenetriamine; M = Pd, x = 1; M = Au, x = 2) and [Zn(bme-dach)](2), an N(2)S(2)-Zn-thiolate bridged dimer used to mimic zinc finger protein sites, was studied
E Sorenson et al.
European journal of biochemistry, 267(14), 4593-4599 (2000-07-06)
We recently reported that degradation of S-nitrosocysteine in homogenates of porcine aorta increased severalfold in the presence of Mg2+ ions [Kostka, P., Xu, B. & Skiles, E.H. (1999) J. Cardiovasc. Pharmacol. 33, 665-670]. The objective of the present study was
W C Putnam et al.
Nucleic acids research, 29(10), 2199-2204 (2001-05-23)
Dramatic improvements in ribozyme mimics have been achieved by employing the principles of small molecule catalysis to the design of macromolecular, biomimetic reagents. Ribozyme mimics derived from the ligand 2,9-dimethylphenanthroline (neocuproine) show at least 30-fold improvements in efficiency at sequence-specific
B S Wang et al.
Biochemical pharmacology, 57(12), 1367-1373 (1999-06-03)
In this paper, we demonstrated that 2,2',2"-tripyridine (TP, 1-20 microM) is a potent inducer of nitric oxide (NO) synthase in the cultured murine macrophage RAW 264.7 cell line. TP increased not only nitrite but also inducible NO synthase (iNOS) protein