Fontos dokumentumok
S5636
Sodium acetate
powder, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
szennyeződések
≤0.001% hevay metals (as lead)
≤0.01% insoluble matter
pH
8.9 (25 °C, 100 mg/mL in water, 0.1 M agueous sodium acetate solution)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 g/10 mL
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.035%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
alkalmasság
suitable for electrophoresis buffers
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)