Fontos dokumentumok
S7545
Sodium acetate
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
<0.01% Insoluble matter
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.03%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- in the isolation of DNA from bacterial samples of the human gastrointestinal tract
- as a component of RNA elution buffer for the preparation of infrared (IR) fluorescent probes in northern blot technique
- in the lysis buffer for cellular lysis to detect reversible oxidation of protein tyrosine phosphatases (PTPs) with the cysteinyl-labeling assay using IMR90 fibroblasts
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)