Fontos dokumentumok
1.06268
Supelco
Sodium acetate
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium acetate, Acetic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3NaO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
204-823-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (perchloric acid titration)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
607 °C
hatékonyság
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
veszteség
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
>400 °C (decomposition)
mp
324 °C (decomposition)
átmeneti hőmérséklet
flash point >250 °C
oldhatóság
365 g/L
sűrűség
1.52 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Kapcsolódás
Replaces: SX0265; SX0265-1; SX0265-3; SX0265-20; SX0265-5
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Loss on drying (120 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.