Fontos dokumentumok
T6399
Trichloroacetic acid
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
TCA
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
<1 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 51 °C)
Teszt
≥99.0%
szennyeződések
Substances darkened by sulfuric acid, passes test
≤0.01% insoluble matter
izzítási maradék
≤0.03%
törésmutató
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 g/10 mL
sűrűség
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Trichloroacetic acid has been used for the precipitation of sLRP (soluble circulating low density lipoprotein receptor-related protein-1) isolated from plasma.
- It has been used for the extraction of ascorbic acid from plant samples. It has also been used for the preparation of ascorbate standards for ascorbate assay.
- It has been used for the precipitation of IMAC (immobilized metal ion affinity chromatography)-isolated phosphoproteins.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?