Fontos dokumentumok
73137
2,2-Dimethoxypropane
analytical standard
Szinonimák:
Acetone dimethyl acetal
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.59 (vs air)
gőznyomás
60 mmHg ( 15.8 °C)
Teszt
≥99.4% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
31 %, 58 °F
6 %, 27 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
bp
79-81 °C
83 °C (lit.)
sűrűség
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?