Fontos dokumentumok
7510-OP
Millipore
Sodium Acetate
OmniPur® Grade, >=99.0%, Anhydrous
Szinonimák:
OmniPur® Sodium Acetate, Anhydrous
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3NaO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
crystals
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
kiszállítva
ambient
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
A (280 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
Assay: 99.0% min
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1