Fontos dokumentumok
345245
Phosphoric acid
85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Orthophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Általános leírás
Alkalmazás
- a medium for corrosion inhibition on mild steel
- an activating agent in the preparation of activated carbon
- enhancement of electrochemical performance for energy devices
- in the development of polymeric membranes for proton exchange membrane based fuel cells
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Related Content
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.