Fontos dokumentumok
438081
Phosphoric acid
ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Szinonimák:
Orthophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥85% (with NaOH, titration)
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
≥85 wt. % in H2O
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
Reducing substances, passes test
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
szín
APHA: ≤10
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
As: ≤1 ppm
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mn: ≤0.5 ppm
Na: ≤0.025%
Sb: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Alkalmazás
- As external standard for the analysis of lipid composition of human white matter by 31P NMR spectroscopy.
- As external standard during the acid-labile phosphorylation of histone H4 by 31P NMR spectroscopy.
- As reference standard to investigate the surface species present on silica/alumina-supported sodium phosphates by pre- and postreaction MAS31P-NMR and FTIR spectroscopies.
- As catalyst in the vapor-phase Fries rearrangement of phenylacetate at 623K over a series of surface modified and unmodified ZSM-5.
- As an eco-friendly reagent for the removal of protecting groups like tert-butyl carbamates, tert-butyl esters and tert-butyl ethers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.