Merck
P5811
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid
BioReagent, suitable for insect cell culture, 85%
Szinonimák:
Orthophosphoric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H3PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
85%
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Related Categories
Általános leírás
Phosphoric acid is a compound of phosphorus and oxygen. It is a colorless crystalline solid.
Alkalmazás
Qualified for use as a titration acid in insect cell culture applications.
Phosphoric acid has been used:
  • as a component of preservative in yeast-sucrose food for maintaining Drosophila melanogaster
  • in the preparation of triethylamine phosphate stock solution
  • as a component in the preparation of protein reagent
  • to adjust pH during the preparation of phosphate buffer solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphoric acid is commonly used in fertilizer industry. It is also used in the manufacture of insecticide and pesticide.
Egyéb megjegyzések
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Isolation and activation of collagenase from fish processing waste
Daboor S, et al.
Advances in Bioscience and Biotechnology, 3(03), 191-191 (2012)
Phosphorus, 6(6), 33-33 (2007)
Fast and easy phosphopeptide fractionation by combinatorial ERLIC-SCX solid-phase extraction for in-depth phosphoproteome analysis
Zarei M, et al.
Nature Protocols, 11(1), 37-37 (2016)
Gut microbiota modifies olfactory-guided microbial preferences and foraging decisions in Drosophila
Wong A, et al.
Current Biology, 27(15), 2397-2404 (2017)
Generation of phospholipid vesicle-nanotube networks and transport of molecules therein
Jesorka A, et al.
Nature Protocols, 6(6), 791-791 (2011)