Merck
4.80951
SAFC
Phosphoric acid 10%
EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Phosphoric acid solution
Méret kiválasztása
1 L
16 200,00 Ft
25 L
84 000,00 Ft
16 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
16 200,00 Ft
25 L
84 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
16 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
liquid
sűrűség
1.053 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Phosphoric acid is used for pH adjustment, anti-rouging, cleaning in place. Phosphoric acid 10% Emprove® Expert Ph.Eur.,NF is suitable for pharmaceutical and biopharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.