Fontos dokumentumok
1.00565
Supelco
ortho-Phosphoric acid
99%, cryst. for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Phosphoric acid, Orthophosphoric acid, o-Phosphoric acid, Orthophosphoric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H3PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-633-2
NACRES:
NA.21
product name
ortho-Phosphoric acid 99%, cryst. for analysis EMSURE®
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
2740 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
koncentráció
85% phosphoric acid
szennyeződések
≤20 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤20 ppm Volatile acids (as CH3COOH)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
oldhatóság
750-850 g/L
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.84 g/cm3 at 38 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤2 ppm
fluoride (F-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 ppm
kation nyomok
As: ≤1 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤1 ppm
Co: ≤1 ppm
Cu: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤5 ppm
Mg: ≤1 ppm
Mn: ≤1 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Sb: ≤1 ppm
Zn: ≤1 ppm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 2 ppm
Phosphite and Hypophosphite (as H₃PO₃): ≤ 500 ppm
Fluoride (F): ≤ 0.5 ppm
As (Arsenic): ≤ 1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
Co (Cobalt): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 1 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1 ppm
Mn (Manganese): ≤ 1 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 1 ppm
Pb (Lead): ≤ 1 ppm
Sb (Antimony): ≤ 1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 1 ppm
Volatile acids (as CH₃COOH): ≤ 20 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 20 ppm
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1