Fontos dokumentumok
W290017
Phosphoric acid solution
85 wt. % in H2O, FCC, FG
Szinonimák:
Phosphoric acid, Orthophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Teszt
84.0-86% (by NaOH, titration)
form
liquid
koncentráció
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.02%passes test
fluoride (F-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤1500 ppm
kation nyomok
As: ≤1 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Alkalmazás
- A Novel Resistive Sensor Network Utilizing an SAP-Enhanced Ionic Layer and CNT Doping for Multipoint Pressure Measurement.: This article showcases the role of phosphoric acid solutions in creating sensitive and accurate pressure sensors for various technological applications, from healthcare to consumer electronics (Fan et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?