Fontos dokumentumok
1.00573
Supelco
ortho-Phosphoric acid
85%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Phosphoric acid, o-Phosphoric acid, Orthophosphoric acid, Orthophosphoric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H3PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
Terméknév
ortho-Phosphoric acid 85%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Forma
liquid
koncentráció
85% phosphoric acid
szennyeződések
≤0.5 ppm As (Arsenic)
≤0.5 ppm Cd (Cadmium)
≤0.5 ppm Co (Cobalt)
≤0.5 ppm Cu (Copper)
≤0.5 ppm Mn (Manganese)
≤0.5 ppm Pb (Lead)
≤1 ppm Fluoride (F)
≤1.0 ppm Ni (Nickel)
≤10 ppm Fe (Iron)
≤10 ppm Heavy metals (as Pb)
≤10 ppm Insoluble matter
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤10 ppm Volatile acids (as Acetic acid)
≤2 ppm Chloride (Cl)
≤2 ppm Zn (Zinc)
≤20 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Phosphite and Hypophosphite (as H3PO3)
≤20 ppm Sulfate (SO4)
≤200 ppm Na (Sodium)
≤3 ppm Nitrate (NO3)
≤5 ppm K (Potassium)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Sb (Antimony)
szín
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Egyéb megjegyzések
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric)≥ 85.0 %Identitypasses testAppearance of solutionpasses testColor≤ 10 HazenChloride (Cl)≤ 2 ppmFluoride (F)≤ 1 ppmNitrate (NO₃)≤ 3 ppmPhosphite and Hypophosphite (as H₃PO₃)≤ 20 ppmHypophosphite, phosphitepasses testHeavy metals (as Pb)≤ 10 ppmSulfate (SO₄)≤ 20 ppmAs (Arsenic)≤ 0.5 ppmCa (Calcium)≤ 20 ppmCd (Cadmium)≤ 0.5 ppmCo (Cobalt)≤ 0.5 ppmCu (Copper)≤ 0.5 ppmFe (Iron)≤ 10 ppmK (Potassium)≤ 5 ppmMg (Magnesium)≤ 5 ppmMn (Manganese)≤ 0.5 ppmNa (Sodium)≤ 200 ppmNi (Nickel)≤ 1.0 ppmPb (Lead)≤ 0.5 ppmSb (Antimony)≤ 5 ppmZn (Zinc)≤ 2 ppmMatter precipitated by ammoniapasses testVolatile acids (as Acetic acid)≤ 10 ppmSubstances reducing potassium permanganate (as O)≤ 10 ppmInsoluble matter≤ 10 ppm
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Cikkek
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
Összes mutatása
Protocols
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Related Content
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.