Merck
1.00056
SAFC
Acetic acid
(glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
E szám:
E260
EC index szám:
200-580-7
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
gőznyomás
15.4 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
≥99.8-100.5% (alkalimetric)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
485 °C
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
koncentráció
100%
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 39 °C
oldhatóság
soluble 602.9 g/L
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00010%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00010%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Acetic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and production processes, including e.g. plasma fractionation.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2