Fontos dokumentumok
79617
Phosphoric acid
BioUltra, ≥85% (T)
Szinonimák:
Orthophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥85% (T)
form
viscous liquid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
törésmutató
n20/D 1.433
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
kation nyomok
Ag: ≤1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1