Fontos dokumentumok
923958
6F,C5-Pomalidomide-4-piperidine-C1-piperazine hydrochloride
Szinonimák:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-fluoro-6-(4-(piperazin-1-ylmethyl)piperidin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
Javasolt termékek
ligand
6F,C5-Pomalidomide
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N2C(C(C=C(F)C(N(CC3)CCC3CN4CCNCC4)=C5)=C5C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
Related Categories
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)