Fontos dokumentumok
920800
C5 Lenalidomide-methylamino-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
3-((2-(2-Aminoethoxy)ethyl)(methyl)amino)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)propanamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
C5 Lenalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
(Powder or Crystal or Solid or Chunks)
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCN(C)CCOCCN)=O)=CC=C31.Cl
Related Categories
Alkalmazás
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)