Fontos dokumentumok
923877
Pomalidomide-piperazine-C1-4-piperidine hydrochloride
Szinonimák:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N2C(C(C=CC=C3N4CCN(CC5CCNCC5)CC4)=C3C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.