Fontos dokumentumok
920789
Pomalidomide-pyridine-PEG1-piperazine hydrochloride
Szinonimák:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-2-(6-(3-(piperazin-1-yl)propoxy)pyridin-3-yl)acetamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Javasolt termékek
ligand
pomalidomide
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C1CCC(NC1=O)=O)C2=O)C3=C2C=CC=C3NC(CC4=CC=C(OCCCN5CCNCC5)N=C4)=O.Cl
InChI
1S/C27H30N6O6.ClH/c34-21-7-6-20(25(36)31-21)33-26(37)18-3-1-4-19(24(18)27(33)38)30-22(35)15-17-5-8-23(29-16-17)39-14-2-11-32-12-9-28-10-13-32;/h1,3-5,8,16,20,28H,2,6-7,9-15H2,(H,30,35)(H,31,34,36);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQWAQGYTEGUDBW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.