Fontos dokumentumok
924202
5-Amino-Thalidomide
≥95%
Szinonimák:
5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, C5 Pomalidomide, PROTAC® research ligand
About This Item
Javasolt termékek
ligand
thalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
SMILES string
O=C1C2=CC=C(N)C=C2C(=O)N1C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-6-1-2-7-8(5-6)13(20)16(12(7)19)9-3-4-10(17)15-11(9)18/h1-2,5,9H,3-4,14H2,(H,15,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IICWMVJMJVXCLY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
of protein degraders with a C5 exit vector. This was previously listed under AMBH2D6FF88F.
Related Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Browse our growing synthesis and research tools: Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Efficient Synthesis of Immunomodulatory Drug Analogues Enables Exploration of Structure-Degradation Relationships
Targeting the C481S Ibrutinib-Resistance Mutation in Bruton′s Tyrosine Kinase Using PROTAC-Mediated Degradation
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)