Merck
281522
Sigma-Aldrich
Montmorillonite K 10
Szinonimák:
MMT, MMT-K10, Montmorillonite, Montmorillonite KSF
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
külső felület
220-270 m2/g
SMILES string
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used for:
  • Support for catalysts
  • Preparation of clay nanopaper composites of nacre-like structure
Catalyst for:
  • Conversion of triose sugars with alcohols to alkyl lactates
  • Deprotection of ketone dimethylhydrazones
Clay catalyst used in a microwave-assisted synthesis of pyrazoles from enaminones.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis, 2485-2485 (2007)