Fontos dokumentumok
43961
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
AMIM-Cl
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
crystals
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.ClH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a solvent to dissolve cellulose during the preparation of regenerated cellulose materials.
- As a solvent for the acetylation of cornhusk cellulose to form cornhusk cellulose acetates (CCAs).
- As a plasticizer for cornstarch to form AMIM-Cl-plasticized starch film.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.