Fontos dokumentumok
755885
Urethane acrylate methacrylate resin
Szinonimák:
MAU, U-835
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.487
viszkozitás
3,000 cP(25 °C)
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Urethane acrylate methacrylate resin (UDMA) is formed by reacting 2,4,4-trimethylhexamethylene diisocyanate and 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA). It is mainly used as a dental resin with a higher water uptake than that of bisphenol A-glycidyl methacrylate (Bis-GMA).
Alkalmazás
UDMA may be combined with triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) as a resin to develop composite blocks, which can be used for dental computer aided design applications. It may also be used to decrease the water sorption and increase the mechanical strength of the dental composites.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>399.2 °F
Lobbanási pont (C)
> 204 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Water ageing of urethane dimethacrylate networks.
Polymer Degradation and Stability, 29(5), 535-541 (2018)
Properties of experimental urethane dimethacrylate-based dental resin composite blocks obtained via thermo-polymerization under high pressure.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 29(5), 535-541 (2013)
Synthesis and evaluation of modified urethane dimethacrylate resins with reduced water sorption and solubility.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 25(3), 302-313 (2009)