Fontos dokumentumok
480975
Hydroxylamine-O-sulfonic acid
99.998%
Szinonimák:
(Aminooxy)(hydroxy)sulfane dioxide, (Aminooxy)sulfonic acid, Amidoperoxymonosulfuric acid, Amidosulfonic peracid, Aminomonopersulfuric acid, Ammonia-N-oxide-O-sulfonic acid betaine, Permonosulfamic acid, Sulfoperamidic acid
Teszt
99.998%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
HOSA may be used as an aminating reagent in the synthesis of:
- 1-aminotetrazoles and 2-aminotetrazoles
- N-aminopiperidine (NAPP)
- 1H,1′ H-2,2′-biimidazole-1,1′-diamine
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?