Fontos dokumentumok
N12821
4-Nitrobenzyl alcohol
99%
Szinonimák:
(4-Nitrophenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzenemethanol, p-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, p-Nitrobenzyl alcohol, p-Nitrophenylmethanol
Teszt
99%
form
solid
bp
185 °C/12 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?