Merck
190500
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl chloride
reagent grade, 97%
Szinonimák:
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, TBDMSCl
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.72
Beilstein:
505999
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
bp
125 °C (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
tert-Butyldimethylsilyl chloride (TBDMSCl) is an organosilicon compound that can be used as a versatile protecting reagent for alcohols, amines, amides, and various carboxylic acids. It is also used in the preparation of isoxazoline N-oxides from α-bromonitroalkanes and olefins. TBDMSCl is used as a precursor that forms a silicon substrate for Ag/ZnO/graphene-based nanocomposites to form effective photocatalytic system for hydrogen production.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effective silylation of carboxylic acids under solvent-free conditions with tert-butyldimethylsilyl chloride (TBDMSCL) and triisopropylsilyl chloride (TIPSCL)
Firouzabadi H, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 166(1) (2000)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 125-125 (1993)
Ag/ZnO/graphene-tert-butyldimethylsilyl chloride hybrid nanocomposite as highly efficient catalyst for hydrogen production
Attia YA
Materials Express, 6(3) (2016)
New approach for the synthesis of isoxazoline-N-oxides
Kunetsky RA, et al.
Organic Letters, 5(25) (2003)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)