Fontos dokumentumok
473464
tert-Butylchlorodimethylsilane solution
50 wt. % in toluene
Szinonimák:
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in toluene
törésmutató
n20/D 1.46
bp
113 °C
sűrűség
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?