Fontos dokumentumok
33092-U
tert-Butyldimethylsilylimidazole solution
TBDMSIM in DMF, pkg of 10 × 1 mL
Szinonimák:
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole solution
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Silylation reagent
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 10 × 1 mL
koncentráció
TBDMSIM in DMF
InChI
1S/C9H18N2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-6-10-8-11/h6-8H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?