Fontos dokumentumok
195537
tert-Butyl(chloro)diphenylsilane
98%
Szinonimák:
tert-Butyldiphenylchlorosilane, TBDPSCl
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
90 °C/0.01 mmHg (lit.)
sűrűség
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?