Fontos dokumentumok
8.14223
Sigma-Aldrich
Imidazole
for synthesis
Szinonimák:
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
206-019-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.003 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
hatékonyság
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 145 °C
oldhatóság
633 g/L
sűrűség
1.233 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500‑600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Integrated metabolomic and transcriptomic analysis reveals the regulatory mechanisms of flavonoid and alkaloid biosynthesis in the new and old leaves of Murraya tetramera Huang.: This study examines the biochemical pathways in Murraya tetramera, with a focus on the interaction between flavonoids and alkaloids, which may include imidazole-based compounds (Zhou et al., 2024).
  • Unraveling the complex nexus: Interplay of volatile compounds, free amino acids, and metabolites in oat solid state fermentation.: Discusses the roles of various biochemicals, including potentially imidazole, in oat fermentation, providing insights into food science and biochemistry (Sun et al., 2024).
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This article explores the use of imidazole ligands in PET imaging, contributing to advanced techniques in medical imaging and diagnostics (Tada et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)