Merck
302449
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)thexylsilane
95%
Szinonimák:
Chlorodimethyl(1,1,2-trimethylpropyl)silane, Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)chlorosilane, Dimethyl-thexylchlorosilane, Dimethylthexylsilyl chloride, TDSCl, Thexyldimethylsilyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHC(CH3)2Si(CH3)2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.77
Beilstein:
3647960
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
55-56 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2)8(3,4)10(5,6)9/h7H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIGALSBMRYYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Protecting reagent for alcohols and other functional groups. Employed in the synthesis of silicon naphthocyanine and cyclodextrin derivatives, which are useful as antitumor dyes and chiral stationary phases, respectively.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2585-2585 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 347-347 (1994)
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)
N Brasseur et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(3), 415-420 (1994-02-04)
Bis(tert-butyldimethylsiloxy)- (7), bis(dimethylthexylsiloxy)- (8), bis(tri-n-hexylsiloxy)- (9), and bis(dimethyloctadecylsiloxy)silicon 2,3-naphthalocyanines (10) were prepared via substitution of the bis(hydroxy) precursor with the corresponding chlorosilane ligands and characterized by spectroscopic and combustion analyses. They show strong absorption around 780 nm where tissues exhibit