Fontos dokumentumok
I2399
Imidazole
ACS reagent, ≥99% (titration)
Szinonimák:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
200
300
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (titration)
szennyeződések
≤0.2% water
izzítási maradék
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)