Merck
241725
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl chloride
97%
Szinonimák:
Chlorotriisopropylsilane, TIPSCl, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]3SiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.80
Beilstein:
1737446
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.16 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
198 °C/739 mmHg (lit.)
sűrűség
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Use of TIPS substituted alkynes in a preparation of silyl vinyl ketenes from chromium carbene complexes.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
William H Moser et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6542-6546 (2006-08-12)
Stable silyl vinylketenes were prepared via the thermal reaction of Fischer carbene complexes with triisopropylsilyl- or tert-butyldimethylsilyl-substituted alkynes. The ability of these silyl vinylketenes to participate with carbenoid reagents in [4 + 1] annulation reactions was investigated. The best results
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)