Merck
189685
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2-butanol
97%
Szinonimák:
α−Methyl-benzenepropanol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
132 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Phenyl-2-butanol undergoes (η5-pentaphenylcyclopentadienyl)RuCl(CO)2 catalyzed racemization efficiently at room temperature in the presence of a base. 4-Phenyl-2-butanol on reaction with sulfuric acid yields polymer.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
New efficient ruthenium catalysts for racemization of alcohols at room temperature.
Csjernyik G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6799-6802 (2004)
New Friedel-Crafts chemistry. XIX. Cyclialkylations of some phenylalkanols.
Khalaf AA and Roberts RM.
The Journal of Organic Chemistry, 34(11), 3571-3574 (1969)