Merck
56563
Supelco
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.34
Beilstein:
2370068
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs