Merck
294764
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilane
95%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CSiH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.28
Beilstein:
2231162
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.4 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
sűrűség
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H16Si/c1-6(2,3)7(4)5/h7H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCIWZIYBBNEPKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Raffaele Nicastro et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(7), 1615-1625 (2015-04-07)
The metabolism of proliferating cells shows common features even in evolutionary distant organisms such as mammals and yeasts, for example the requirement for anabolic processes under tight control of signaling pathways. Analysis of the rewiring of metabolism, which occurs following