Fontos dokumentumok
375934
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
≥95%, with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Szinonimák:
MTBSTFA+TBDMSCl, 99:1, N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, MTBSTFA + 1% TBDMSCl, Silylating mixture VI
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
liquid
tartalmaz
1% TBDMSCl
funkcionális csoport
amine
fluoro
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs