Fontos dokumentumok
289094
tert-Butyldimethylsilanol
99%
Szinonimák:
1-(1,1-Dimethylethyl)-1,1-dimethylsilanol, tert-Butyl(hydroxy)dimethylsilane, tert-Butyldimethylsilanol, tert-Butyldimethylsilyl hydroxide, Dimethyl-tert-butylsilanol
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
139 °C/739 mmHg (lit.)
sűrűség
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGWRMMTYIZKYMA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- For the preparation of α-chiral ether derivatives by catalytic asymmetric allylic substitution.
- As an initiator for the polymerization of 1,2 benzenedicarboxaldehyde.
- In the synthesis of enol silyl ethers.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?