Fontos dokumentumok
77626
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
MTBSTFA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs