Fontos dokumentumok
00942
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC), with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Szinonimák:
N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, MTBSTFA + 1% TBDMSCl, Silylating mixture VI
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC)
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
0.5-1.5% tert-butyldimethylchlorosilane
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Organic acid profile in human serum by gaschromatography/mass spectrometry (GC/MS).
- Nerveagents and their breakdown products by GC–MS-MS method.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs