Merck
44795
Supelco
N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
N-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethanimidic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, BTBSA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H33NOSi2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.59
Beilstein:
2096003
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Efficient Method for the t-Butyldimethylsilylation of Alcohols with N,O-Bis(t-butyldimethylsilyl)acetamide.
Johnson, D.A. and Taubner, L. M
Tetrahedron Letters, 37, 605-608 (1996)
T.P. Mawhinney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 3336-3336 (1982)