Fontos dokumentumok
384429
tert-Butyldimethylsilyl chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Szinonimák:
tert-Butylchlorodimethylsilane solution, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
koncentráció
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
1.225 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?