Merck
19905
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15ClSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.72
Beilstein:
505999
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
Teszt
≥95.0% (GC)
form
solid
mp
86-90 °C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Useful derivatizing agent for preparative and analytical purposes; Selective cleavage of TBDMS-ethers
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M. Lalonde et al.
Synthesis, 817-817 (1985)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1028-1028 (1992)
A.S. Pilcher et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2492-2492 (1992)
Karolina Nowak et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-25)
Diabetes mellitus is classified as the epidemic of the 21st century. Due to the fact that acute carbohydrate metabolism disorders usually do not indicate morphological change, postmortem diagnosis is required to perform biochemical tests. The authors decided to evaluate the