Merck
250236
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
≥95%
Szinonimák:
TBDMSIM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18N2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.34
Beilstein:
606695
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95%
Teszt
≥95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
53 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C9H18N2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-6-10-8-11/h6-8H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole is a reactive silylating agent.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P Bydal et al.
Steroids, 61(6), 349-353 (1996-06-01)
Five dehydrated compounds obtained from a tert-butyldimethylsilylchloride/imidazole or an aqueous hydrochloric acid treatment of 17 alpha-butyl-3-O-methyl estradiol in refluxing solvent were purified and characterized. Three compounds were obtained from a direct vicinal proton elimination, the two others from a vicinal
D C Landrum et al.
Journal of chromatography, 483, 21-32 (1989-12-08)
The use of gas-liquid chromatography and mass spectrometry with derivatizing agents that give stable derivatives and consistent fragmentation patterns allows for accurate identification of a variety of compounds. In this study either N-methyl-N-tert.-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide or N-tert.-butyldimethylsilylimidazole were employed to derivatize a