Fontos dokumentumok
06735
tert-Butyldimethylsilyl chloride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, TBDMSCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs